Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

n-Octan, extra trocken 99+%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

396900010 396901000
396900010.EA 474 EUR InStock
396900010. 396901000.
n-Octan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
n-Octan


Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Siedepunkt: 125…127 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –57 °C
Dichte: 0,708 g/cm³
Flash-Pt: 13 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-Nummer: 111-65-9
UN: 1262
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=417db87a2fe5f39f6f3c069e4b5075a39db67b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge