Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
397611000
397611000.EA 270 EUR InStock
397611000.
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 M in THF, AcroSeal®
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel: C₃H₅BrMg
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672094
CAS-Nummer: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow to dark yellow Solution
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge