5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
399698-25
399698-25EA 541 EUR InStock
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220.23 g/mol
Melting Pt: 273
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064341
CAS-Nummer: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,04895
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge