Natriumhydroxid 8 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
4.80763.9200
4.80763.9200EA 0 EUR InStock
4.80763.9200
Natriumhydroxid 8 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge