1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
4.90054.1000
4.90054.1000EA 0 EUR InStock
4.90054.1000
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
Melting Pt: ∼80 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 186 °C
MDL Number: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 77 - 79 °C
Molar Mass 146.62 g/mol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge