Kaliumhexafluorophosphat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40030.22 40030.30 40030.36
40030.22EA 69.8 EUR InStock
40030.22 40030.30 40030.36
Kaliumhexafluorophosphat ≥99%
Potassium hexafluorophosphate
Purity: 99% min CAS No.: 17084-13-8 Molecular Formula: KPF6 Formula Weight: 184.07 Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.0-7.0 Melting Point: 575° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011412
Formel: F₆KP
MW: 184.06 g/mol
Melting Pt: 575
Dichte: 2.55
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011412
CAS-Nummer: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge