Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Indium(I)chlorid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

unter Argon abgefüllt

40033.02 40033.06 40033.14
40033.02EA 24.5 EUR InStock
40033.02 40033.06 40033.14
Indium(I)chlorid, wasserfrei ≥99,995% (Metall-Basis)
Indium(I)chlorid
Purity: 99.995% CAS No.: 13465-10-6 Molecular Formula: InCl Formula Weight: 150.27 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 4.19 Melting Point: ca 225° Boiling Point: 608° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00148875


Formel: InCl
Siedepunkt: 608 °C
Melting Pt: ∼225 °C
Dichte: 4,19
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148875
CAS-Nummer: 13465-10-6
EINECS: 236-693-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge