Stärke, löslich aus Kartoffeln Potato, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4006-01EA 222.39 EUR InStock
4006-01 4006-05
Stärke, löslich aus Kartoffeln Potato, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Stärke, löslich
For iodometry.
  • Lot analysis on label
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 5.0 - 7.0
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.4%
Solubility Passes Test
pH of 2% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
Residue after Ignition ≤0.4 %
Sensitivity Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge