Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

SYBR® Green I 10000x DMSO stain_nucleic acid gel

Lieferant: BIOTIUM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

40086-0.5ML 40086-1ML
40086-0.5MLEA 228 EUR InStock
40086-0.5ML 40086-1ML
SYBR® Green I 10000x DMSO stain_nucleic acid gel
SYBR® Green I
Thiazole green, which is structurally identical to SYBR® green I nucleic acid gel stain, is one of the most sensitive stains available for detecting double-stranded DNA (dsDNA) in agarose, polyacrylamide gels and qPCR.

  • Color & Form Orange solution
  • Ex/Em 497/520nm (with DNA)

Thiazole green can also be used to detect ssDNA and RNA in denaturing agarose/formaldehyde and polyacrylamide/urea gels without any prewashing steps, although the sensitivity is lower. Thiazole green has the identical spectral properties as SYBR® green I (Ex/Em 497/520 nm with DNA).

SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.


Formel: C₃₂H₃₇N₄S
MW: 509.73 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00284715
CAS-Nummer: 163795-75-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..