Silberchromat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40107.14
40107.14EA 284 EUR InStock
40107.14
Silberchromat ≥99%
Silberchromat
Purity: 99% min CAS No.: 7784-01-2 Molecular Formula: Ag2CrO4 Formula Weight: 331.73 Physical Form: Powder Density: 5.63 Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in HNO3 and ammonia Merck Reference: 14,8510 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003402
Formel: Ag₂CrO₄
Siedepunkt: 1550 °C (1013 hPa)
Dichte: 5,63
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003402
CAS-Nummer: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8510
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge