Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phosphotungstic acid 44-hydrate

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

40116.14 40116.22 40116.36
40116.14EA 67.7 EUR InStock
40116.14 40116.22 40116.36
Phosphotungstic acid 44-hydrate
Phosphotungstic acid 44-hydrate
CAS No.: 12067-99-1 Molecular Formula: P2O5.24WO3.xH2O Formula Weight: 5706.35(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Odour: Odourless Merck Reference: 14,7364 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00041964


Formel: H₉₁O₈₄PW₁₂
Melting Pt: 107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149916
CAS-Nummer: 12067-99-1
EINECS: 235-087-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7364
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge