Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Siliciumcarbid α-Phase ≥99,8% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

40155.22 40155.36 40155.A3
40155.22EA 74.3 EUR InStock
40155.22 40155.36 40155.A3
Siliciumcarbid α-Phase ≥99,8% (Metall-Basis)
Siliciumcarbid
Purity: 99.8% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531


Formel: SiC
MW: 40.1 g/mol
Melting Pt: 2700
Dichte: 3.22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-Nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge