Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥94% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

40194.30 40194.A1 40194.A7
40194.30EA 126 EUR InStock
40194.30 40194.A1 40194.A7
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥94% ACS
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Purity: 94% min CAS No.: 10378-47-9 Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O Formula Weight: 632.56 (596.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00149417


Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Melting Pt: 130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge