Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumfluorid 40% in wässriger Lösung

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

40208-5L
40208-5LEA 148.93 EUR InStock
40208-5L
Ammoniumfluorid 40% in wässriger Lösung
Ammonium fluoride


Formel: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Melting Pt: 160
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge