Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nickel(II)bromid Trihydrat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

40242.18 40242.30
40242.18EA 120 EUR InStock
40242.18 40242.30
Nickel(II)bromid Trihydrat ≥98%
Nickel(II)bromid Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 7789-49-3 Molecular Formula: NiBr2.3H2O Formula Weight: 272.58 (218.53anhy) Physical Form: Crystalline Granular Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,6502 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011141


Formel: Br₂Ni·3H₂O
MW: 272.54 g/mol
Melting Pt: 300 °C (-3H₂O)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011141
CAS-Nummer: 7789-49-3
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..