Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calciumacetat Monohydrat ≥99,0% ACS, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


402850-100G 402850-500G
402850-100GEA 82.86 EUR InStock
402850-100G 402850-500G
Calciumacetat Monohydrat ≥99,0% ACS, Fluka™
Calciumacetat Monohydrat


Formel: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
MW: 176.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150019
CAS-Nummer: 5743-26-0
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 13,01645
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 106 %
Titrable Acid Max. 0.035 meq/g
Alkalinity complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.05 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge