Cobalt(II)bromid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
Cobalt(II)bromid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Cobalt(II) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis) 1 * 1 g 40319.03 1 * 1 g
Hersteller-Artikelnummer:: 40319.03
Lokale Artikelnummer:: ALFA40319.03
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder