Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ruthenium(IV)oxid ≥99,95% (Metall-Basis) Ru typ. 74%, Premion®, elektronische Qualität for the electronics industry

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

40336.02 40336.04 40336.09
40336.02EA 0 EUR InStock
40336.02 40336.04 40336.09
Ruthenium(IV)oxid ≥99,95% (Metall-Basis) Ru typ. 74%, Premion®, elektronische Qualität for the electronics industry
Ruthenium(IV)oxid
Purity: 99.95% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Physical Form: Sub-micron Powder, Surface Area 45-65m2/g Density: 6.97 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210

Semiconductor industry for the manufacture of resistor pastes


Formel: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Melting Pt: 1200 °C (Subl.)
Dichte: 6.97
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011210
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge