Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

40342.18 40342.09 40342.30 40342.A1
40342.18EA 468 EUR InStock
40342.18 40342.09 40342.30 40342.A1
Dithalliumsulfat ≥99,5% (Metall-Basis)
Dithalliumsulfat
Purity: 99.5% min CAS No.: 7446-18-6 Molecular Formula: Tl2SO4 Formula Weight: 504.80 Physical Form: Crystalline Density: 6.77 Melting Point: 632° Boiling Point: dec. Solubility: Solubility in water increases with temperature Merck Reference: 14,9269 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011278


Formel: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Siedepunkt: Zersetzung
Melting Pt: 632
Dichte: 6.77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9269
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge