Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
unter Argon abgefüllt
40386.04 40386.09 40386.18
40386.04EA 27.8 EUR InStock
40386.04 40386.09 40386.18
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Purity: 99+% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 1.60 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. Merck Reference: 14,9482 MDL No.: MFCD00003723
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MW: 248.97 g/mol
Melting Pt: ∼ 285 °C (Zers.)
Dichte: 1.60
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003723
CAS-Nummer: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 14,9482
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge