1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
40446-100MG
40446-100MGEA 265 EUR InStock
40446-100MG
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Supelco®
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formel: C₁₆H₁₁N₃O₃
MDL Number: MFCD00003908
CAS-Nummer: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76efc2a244d220ccd9a1d089770dff6d9e53a356&vid=76efc2a244d220ccd9a1d089770dff6d9e53a356&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge