Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40478.09 40478.22 40478.30
40478.09EA 51.8 EUR InStock
40478.09 40478.22 40478.30
Niob ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Formel: Nb
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-Nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge