Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexachloroplatinsäure Hydrat ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

405010010 405010050 405010250
405010010.EA 112 EUR InStock
405010010. 405010050. 405010250.
Hexachloroplatinsäure Hydrat ACS
Hexachloroplatinsäure Hydrat


Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427.83 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149910
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge