Polyethylenimin, M.W. 1,800 ≥99%, verzweigt
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
40528.14 40528.22 40528.36
40528.14EA 72.7 EUR InStock
40528.14 40528.22 40528.36
Polyethylenimin, M.W. 1,800 ≥99%, verzweigt
Polyethylenimin
Purity: 99% CAS No.: 9002-98-6 Molecular Formula: (-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CH2NH2)CH2CH2-)y Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00803910
Formel: (CH₂CH₂NH)n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084427
CAS-Nummer: 9002-98-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge