Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Unter Stickstoff abgepackt

4056-00EA 0 EUR InStock
4056-00 4056-01
Phenol ≥99% enthält keine Konservierungsstoffe, weiße verschmolzene Kristalle, ultrareines Bioreagenz zur Extraktion von Nucleinsäure, J.T.Baker®
Phenol
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.


Formel: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Siedepunkt: 181.7
Melting Pt: 40.8
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 81 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
Assay (C₆H₅OH) ≥ 99 %
Melting Point 39 - 41 °C
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
pH (saturated) 4.5 - 6.0
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.4 %
Packaged under Nitrogen.

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge