Terbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40573.NC
40573.NCEA 379 EUR InStock
40573.NC
Terbium(III)perchlorat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Terbium(III) perchlorate
CAS No.: 14014-09-6 Molecular Formula: Cl3O12Tb.6H2O Formula Weight: 565.37 (457.28anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.5 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150362
Formel: Cl₃O₁₂Tb
MW: 457.277 g/mol
Dichte: 1.5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150362
CAS-Nummer: 14014-09-6
EINECS: 237-826-8
UN: 3211
ADR: 5.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge