Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% ACS

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

40619.22 40619.36 40619.14
40619.22EA 65.9 EUR InStock
40619.22 40619.36 40619.14
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99,0-103,0% ACS
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 28300-74-5 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O Formula Weight: 667.87 (613.82anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6 Appearance: White Odour: Unpleasant Merck Reference: 14,700 UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863


Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148863
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,700
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge