Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Simazin
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40662-100MG
40662-100MGEA 80.2 EUR InStock
40662-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Simazin
Standards Organische Standards
Simazin CRM kann auch wie unten angegeben verwendet werden: Entwicklung und Validierung einer ultraschallunterstützten dispersiven Flüssig-Flüssig-Mikroextraktionsmethode (UA-DLLME) zur Probenextraktion, gefolgt von einer gaschromatographisch-massenspektrometrischen Bestimmung endokrin wirksamer Herbizide in den Fluss- und Meerwasserproben. Bestimmung von Triazin-Pestizidrückständen in Proben von Äpfeln, Birnen, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Avocados, Gurken, Spinat, Bananen und Orangen durch modifizierte QuEChERS- und Festphasenextraktionsverfahren (SPE), gefolgt von einer Flüssigchromatographie-Photodiodenarray-Analyse (LC-DAD). Mehrfachrückstandsanalyse von 67 Pestiziden in Olivenöl-, Oliven- und Avocadoproben durch Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) zur Bewertung verschiedener Reinigungssorbentien. Quantifizierung von 20 Pestiziden in Aal- und Garnelenproben durch eine geplante Mehrfachreaktionsüberwachungsmethode (sMRM) und QuEChERS mit EDTA zur Probenextraktion und -reinigung. Analyse von 35 Mikroverunreinigungen einschließlich Pestiziden in Wasserproben durch Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) nach ihrer Festphasenextraktion. Gleichzeitige Quantifizierung von 58 Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten (PPCPs) und Pestiziden in Wasserproben durch lösungsmittelbasierte deemulgierende dispersive Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (SD-DLLME) kombiniert mit Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LCMS/MS).
Zertifizierungen: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen.
Achtung! Bitte beachten: P202 - P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P308 + P313
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge