Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenpropimorph
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
40713-100MG
40713-100MGEA 136 EUR InStock
40713-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenpropimorph
Standards Organische Standards
Fenpropimorph ist ein systematisches Fungizid, das zur Morpholingruppe der Sterolbiosynthesehemmer gehört. Es wird häufig in Getreide eingesetzt, um Krankheitserreger wie Erysiphe graminis (Echter Mehltau) und Puccinia recondita (Getreiderost) zu bekämpfen. Fenpropimorph hemmt Pilzenzyme; 8 bis 7 Isomerasen und 14 Reduktasen, die an der Ergosterolbiosynthese beteiligt sind. Fenpropimorph ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht für die Verwendung in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Der maximale Rückstandsgehalt (MRLs) für Fenpropimorph (Summe der Isomere) gemäß Verordnung (EU) 2019/552 wurde für Produkte pflanzlichen und tierischen Ursprungs auf 0,01 bis 3 mg/kg festgelegt. Fenpropimorph muss im Rahmen des mehrjährigen Kontrollprogramms für Pestizidrückstände (MACP) überwacht werden, das in der EU und der EFTA in/auf Produkten pflanzlichen Ursprungs durchgeführt wird.
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P201 - P202 - P273 - P301 + P312 - P302 + P352 - P308 + P313
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge