Nickel ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
40876.KS
40876.KSEA 571 EUR InStock
40876.KS
Nickel ≥99,99% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Nickel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Melting Pt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge