VWR®, Mörser, ohne Pistille
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
410-0117EA 401 EUR InStock
410-0117 410-0108 410-0118 410-0116 410-0115 410-0114 410-0113 410-0112 410-0111 410-0110 410-0109
VWR®, Mörser, ohne Pistille
Mörser und Pistille Mörser
Porzellan, hergestellt nach DIN 12906
  • Mit Ausguss
  • Außen glasiert, Reibfläche unglasiert
  • Höchst beständig gegen Säuren und Basen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge