Sodium tetrapropylborate 90,0 Titrimetric, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41062-1G
41062-1GEA 220 EUR InStock
41062-1G
Sodium tetrapropylborate 90,0 Titrimetric, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Sodium tetrapropylborate
Formel: C₁₂H₂₈BNa
MDL Number: MFCD04972612
CAS-Nummer: 105146-61-0
UN: 3393
ADR: 4.2 I
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f239421a95d72c15f16e8b8936b2635b102c9c7&vid=1f239421a95d72c15f16e8b8936b2635b102c9c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge