Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% (Trockenmasse), ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie J.T.Baker®, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

4109-01EA 133.23 EUR InStock
4109-01 4109-02 4109-06 4109-07 4109-09 4109-F7
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9% (Trockenmasse), ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie J.T.Baker®, J.T.Baker®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Buffer for molecular biology and liquid chromatography.

  • Lot analysis on label


Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 13,09842
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=b84ca1743f9dfe50eb47c249460ab41a6772ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.9%
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) ≥99.9 %
Assay (C₄H₁₁NO₃) 99.0 - 101.0 %
Appearance (White crystals) Passes Test
Absorbance of a 1M Solution - 260 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm ≤0.06
Absorbance of a 1M Solution - 400 nm ≤0.01
RNase Activity (None Detected) Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity (None Detected) Passes Test
pH of 0.1M Solution at 25°C 10.0 - 11.0
Insoluble Matter ≤0.005 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.3 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤1 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤1.000 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤1 ppm
Identification A Passes Test
Identification B Passes Test
Identification C Passes Test
Description Passes Test
pH (1 in 20) 10.0 - 11.5
Loss on Drying ≤1.0 %
Residue after Ignition ≤0.10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Melting Range(Lower) 168 - 172 °C
Melting Range(Upper) 168 - 172 °C
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Material also meets the chemical specifications of Tromethamine, U.S.P.
Manufactured exclusively for Avantor Performance Materials, LLC., by BioSpectra, Inc., Stroudsburg, PA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..