Labormühle, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Lieferant: KINEMATICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 3927 EUR InStock
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Labormühle, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Mühlen
Die Mühle mit leistungsstarkem Motor eignet sich für alle Laboranwendungen mit trockenen Substanzen. Die Mahlkammer mit festem Trichter und Drehschieber zur Probenzuführung kann wahlweise mit Hammerschlag- oder Schneid-Mahleinsatz (austauschbar) und Sieben mit Maschenweiten von 0,2 bis max. 6 mm verwendet werden. Die Kammerteile, die direkt mit den Proben in Kontakt kommen, bestehen aus gehärtetem Edelstahl; das Untergestell aus eloxiertem Aluminium verfügt über einen integrierten Tragegriff. Das Mahlgut kann mithilfe von NS 29/32 Normgefäßen (Halteklemme erforderlich) oderMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..