Mahlbecher für Schwingmühlen MM 200 und MM 400
Lieferant: Retsch GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01.462.0195 02.462.0059 02.462.0119 01.462.0008 01.462.0009 01.462.0113 01.462.0115 01.462.0194 02.462.0051 02.462.0052 02.462.0057 02.462.0061 01.462.0201 01.462.0213 01.462.0214 01.462.0215 01.462.0216 01.462.0217 01.462.0230 01.462.0231 01.462.0232 01.462.0233 01.462.0234 01.462.0235 01.462.0236 01.462.0237 01.462.0238 02.462.0184 01.462.0244
412-3004EA 1460 EUR InStock
412-3004 412-3042 412-3044 412-3063 412-3053 412-3062 412-3052 412-0007 412-3074 412-3034 412-3041 412-3043 412-2119 412-2120 412-2127 412-2126 412-2128 412-2123 412-2112 412-2113 412-2114 412-2118 412-2115 412-2117 412-2116 412-2124 412-2125 412-0165 RETS01.462.0244
Mahlbecher für Schwingmühlen MM 200 und MM 400
Dosen Mahlbecher
Ein breites Angebot an Mahlbechern unterschiedlicher Größen und mit einer Auswahl verschiedener Werkstoffe ist verfügbar.
  • Die Becher für die MM 200 haben gesteckte Deckel, während die Becher für die MM 400 verschraubbare Deckel haben.
  • Alle Mahlbecher mit verschraubbaren Deckeln bis 10 ml wie auch der 25-ml-Becher aus rostfreiem Stahl (412-0014) können für die MM 200 verwendet werden.
Achtung! Bitte beachten: * In der Regel sollte eine Becherfüllung aus 1/3 Probenmaterial und 1/3 Kugeln bestehen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge