Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tebutam
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41397-100MG
41397-100MGEA 104 EUR InStock
41397-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tebutam
Standards Organische Standards
Tebutam CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
Optimierung der Probenextraktion basierend auf QuEChERS und dispersiver Festphasenextraktion (d-SPE) zur Reinigung mehrerer Rückstände von 120 Pestiziden, 16 polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und 22 polychlorierten Biphenylen durch Flüssig- und Gaschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS)
Auswertung von 250 Pestizidrückständen, die mit der QuEChERS-Methode aus 103 verarbeiteten Obstproben unter Verwendung von Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) extrahiert wurden
Bestimmung von 90 Pestiziden, 16 polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und 22 polychlorierte Biphenyle in Honigproben durch Verwendung von QuEChERS in Kombination mit dispersiver Festphasenextraktion (SPME) zur Probenvorbehandlung und Flüssigchromatographie-Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie und Gaschromatographie-Ionenfallen-Tandem-Massenspektrometrie zur Quantifizierung
Screening und Quantifizierung von 569 Pestiziden in Geißblattproben durch eine Kombination aus Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) und Quadrupol-Orbitrap-Hochauflösungs-Massenspektrometrie
Gleichzeitige Bestimmung von 134 Pestizidrückständen in Teeproben durch d-SPE-Extraktion mit einem Multifunktionsfilter (MFF), gefolgt von Ultrahochleistungsflüssigchromatographie (UPLC) und Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometrie (TOF-MS).
Zertifizierungen: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge