Vinylene carbonate ≥97% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
41400.02 41400.04 41400.09
41400.02EA 30.5 EUR InStock
41400.02 41400.04 41400.09
Vinylene carbonate ≥97% stabilisiert
Vinylene carbonate
Stab. with BHT
Purity: 97+% CAS No.: 872-36-6 Molecular Formula: C3H2O3 Formula Weight: 86.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.355 Refractive Index: 1.4210 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 19-22° Boiling Point: 162-163° MDL No.: MFCD00005380
Formel: C₃H₂O₃
Siedepunkt: 162…163 °C
Melting Pt: 19…22 °C
Dichte: 1,355
Flash-Pt: 72 °C (163 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005380
CAS-Nummer: 872-36-6
EINECS: 212-825-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge