Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Natriumlactat 60% (w/w) in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

41529.AK 41529.K2
41529.AKEA 64.8 EUR InStock
41529.AK 41529.K2
DL-Natriumlactat 60% (w/w) in wässriger Lösung
DL-Natriumlactat
CAS No.: 72-17-3 Molecular Formula: CH3CH(OH)CO2Na Formula Weight: 112.06 Physical Form: Liquid Density: 1.326 Appearance: Colourless Odour: Odourless Beilstein Reference: 4332999 Merck Reference: 14,8635 MDL No.: MFCD00065400

Useful chiral synthon; building block for depsipeptides


Formel: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Dichte: 1.326
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 14,8635
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge