Beryllium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41613.FF
41613.FFEA 721 EUR InStock
41613.FF
Beryllium ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Beryllium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Molecular Formula: Not vacuum tight Physical Form: ≈0.058g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless
Formel: Be
Siedepunkt: 2970 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1278 °C
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134032
CAS-Nummer: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge