Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) in wässriger Lösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

41725.AD 41725.AK 41725.K2
41725.ADEA 68.7 EUR InStock
41725.AD 41725.AK 41725.K2
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide 20% (w/w) in wässriger Lösung
Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
CAS No.: 69762-88-5 Molecular Formula: C30H68N2O2 Formula Weight: 488.87 Physical Form: Liquid UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD00216633


Formel: C₃₀H₆₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216633
CAS-Nummer: 69762-88-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge