Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41730.AE
41730.AEEA 286 EUR InStock
41730.AE
Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge