Sulfur in residual oil standard solutions, Specpure®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41753.AE 41755.AE 41756.AE 41757.AE 41751.AE 41752.AE
41753.AEEA 231 EUR InStock
41753.AE 41755.AE 41756.AE 41757.AE 41751.AE 41752.AE
Sulfur in residual oil standard solutions, Specpure®
Standards Mineralölindustrie-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00197838
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge