Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) in 2-Propanol (IPA) , 99.6% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen

41836.AC 41836.AE
41836.ACEA 137 EUR InStock
41836.AC 41836.AE
Molybdenum(V) isopropoxide 5% (w/v) in 2-Propanol (IPA) , 99.6% (Metall-Basis)
Molybdenum(V) isopropoxide
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles

Purity: 99.6% CAS No.: 209733-38-0 Molecular Formula: C15H35MoO5 Formula Weight: 391.04 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Alcohol-like UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00210636


Formel: C₁₅H₃₅MoO₅
Flash-Pt: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210636
CAS-Nummer: 209733-38-0
UN: 1219
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge