Bismuth tungsten oxide ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41854.14 41854.22
41854.14EA 141 EUR InStock
41854.14 41854.22
Bismuth tungsten oxide ≥99,9% (Metall-Basis)
Bismuth tungsten oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13595-87-4 Molecular Formula: Bi2(WO4)3 Formula Weight: 1161.48 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00046190
Formel: Bi₂(WO₄)₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046190
CAS-Nummer: 13595-87-4
EINECS: 237-033-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge