Zinkselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
41958.14 41958.22
41958.14EA 178 EUR InStock
41958.14 41958.22
Zinkselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Zinkselenid
Purity: 99.99% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Solubility: Insoluble in water. Decomposes in dilute HNO3 Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formel: SeZn
Melting Pt: >1100 °C
Dichte: 5,42
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011296
CAS-Nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge