Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelsäure rauchend (20 - 30% free SO₃), reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

419970250 419975000 419970025
419970250.EA 43.4 EUR InStock
419970250. 419975000. 419970025.
Schwefelsäure rauchend (20 - 30% free SO₃), reinst
Schwefelsäure rauchend


Formel: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)
MW: 80.06
Melting Pt: 2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137792
CAS-Nummer: 8014-95-7
UN: 1831
ADR: 8 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Assay 20 to 30 % (free SO3)
Residue after ignition ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..