Alizarinrot S (Natriumsalz)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
42040.06 42040.14
42040.06EA 38.8 EUR InStock
42040.06 42040.14
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Alizarinrot S (Natriumsalz)
CAS No.: 130-22-3 Molecular Formula: C14H7O7SNa Formula Weight: 342.27 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to red Beilstein Reference: 4117090 Merck Reference: 14,8573 MDL No.: MFCD00013049
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Merck Index: 14,8573
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge