Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cerium(IV) solution 0.25 N in verdünnter Salpetersäure Ätzflüssigkeitslösung

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

42110.K7
42110.K7EA 115 EUR InStock
42110.K7
Cerium(IV) solution 0.25 N in verdünnter Salpetersäure Ätzflüssigkeitslösung
Cerium(IV) solution
Physical Form: Liquid UN No.: UN3098 MDL No.: MFCD01866052


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01866052
UN: 3098
ADR: 5.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge