Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.16 in)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


42190.KJ 42190.KM
42190.KJEA 166 EUR InStock
42190.KJ 42190.KM
Vanadium ≥99,8% (Metall-Basis), Schnecke, Ø 11 mm (0.43 in), Dicke 4 mm (0.16 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.3g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453


Formel: V
Siedepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1896 °C
Dichte: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-Nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge