VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
422371XEA 445 EUR InStock
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Proteine und Peptide
Cohn-Fraktion-V-Albumin, das durch Kaltethanolfraktionierung unter minimalem Chemikalieneinsatz hergestellt wurde. Fettsäuren und native Sialinsäurereste sind in diesem BSA erhalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge